Learn More
Sulcotriona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324372 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324372 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16988000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Nombres de analitos o componentes Sulcotrione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 Cl O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13ClO5S/c1-21(19,20)8-5-6-9(10(15)7-8)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-4-metilsulfonilbenzoil)ciclohexano-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 328.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0172 g/mol