Learn More
Nitrato de sulconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulconazole Nitrate |
| CAS | 61318-91-0 |
| Fórmula molecular | C18 H15 Cl3 N2 S . H N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[[(4-Chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate (1:1), 1H-Imidazole','1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-','(±)-','mononitrate, 1H-Imidazole','1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-','mononitrate (9CI), Exelderm, Myk, RS 44872, RS 44872-00-10-3, Sulconazole nitrate, Sulcosyn |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15Cl3N2S.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CSC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[(4-clorofenil)metilsulfanil]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol;ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 460.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.9978 |