Learn More
Sulclamide, TRC
Código de producto. 30426978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426978 10 g
30416932 1 g
30412009 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69901310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2455-92-7
Fórmula molecular C7H7ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 234.66
Sinónimo 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamido-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzamide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzamide, SD 141-12, Sulclamid
Nombre IUPAC 4-cloro-3-sulfamoilbenzamida
SMILES NC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulclamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.9866