Learn More
Sulbutiamina, TRC
Código de producto. 30138684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138684 50 g 50 g
30134178 5 g 5 g
30008882 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68925050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3286-46-2
Fórmula molecular C32 H46 N8 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 702.89
Sinónimo Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1'-[dithiobis[3-[1-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]ethylidene]-3,1-propanediyl]] ester, Isobutyric acid, diester with N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide] (7CI,8CI), Propanoic acid, 2-methyl-, dithiobis[3-[1-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]ethylidene]-3,1-propanediyl] ester (9CI), Formamide, N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, diisobutyrate (ester) (8CI), Arcalion Forte, Bisibuthiamine, Bisibutiamine, O-Isobutyroylthiamine disulfide, O-Isobutyrylthiamine disulfide, Sulbutiamine, Vitaberin
Nombre IUPAC [(Z)-4-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil-formilamino]-3-[[(Z)-2-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil-formilamino]-5-(2-metilpropanoxi)pent-2-en-3-il]disulfanil]pent-3-enil] 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(=O)OCC\C(=C(/C)\N(Cc1cnc(C)nc1N)C=O)\SS\C(=C(\C)/N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O)\CCOC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulbutiamine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H46N8O6S2/c1-19(2)31(43)45-11-9-27(21(5)39(17-41)15-25-13-35-23(7)37-29(25)33)47-48-28(10-12-46-32(44)20(3)4)22(6)40(18-42)16-26-14-36-24(8)38-30(26)34/h13-14,17-20H,9-12,15-16H2,1-8H3,(H2,33,35,37)(H2,34,36,38)/b27-21-,28-22-
Formula Weight (peso de la fórmula) 702.2982