Learn More
Sulbentine, MedChemExpress
Código de producto. 16418636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418636 100 mg 100 miligramos
16414557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16418636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1133
MedChemExpress Sulbentine (Dibenzthione) is an azole antifungal agent that has fungistatic and fungicidal activities. Sulbentine is used as a locally acting antimycotic in vivo.
Sulbentine (Dibenzthione) is an azole antifungal agent that has fungistatic and fungicidal activities. Sulbentine is used as a locally acting antimycotic in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulbentine
Forma física Solid
CAS 350-12-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N2S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dibenzthione
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (397.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C1SCN(CC2=CC=CC=C2)CN1CC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 314.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.47
Porcentaje de pureza 98.1%