Learn More
Sulbactam, TRC
Código de producto. 30137138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137138 1 g 1 g
30134988 25 g 25 g
30007031 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6889701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68373-14-8
Fórmula molecular C8 H11 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 233.24
Sinónimo Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
Nombre IUPAC (2S,5R)-3,3-dimetil-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico ácido
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulbactam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0358
Porcentaje de pureza >95%