Learn More
Sulbactam, TRC
Product Code. 30134988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30134988 25 g 25 g
30137138 1 g 1 g
30007031 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134988 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS68897025G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68373-14-8
Fórmula molecular C8 H11 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 233.24
Sinónimo Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
Nombre IUPAC (2S,5R)-3,3-dimetil-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico ácido
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulbactam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0358
Porcentaje de pureza >95%