Learn More
Sulbactam Pivoxil, TRC
Código de producto. 30419597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419597 10 g -
30414288 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30419597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69919010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69388-79-0
Fórmula molecular C14 H21 N O7 S
Peso molecular (g/mol) 347.38
Sinónimo (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester 4,4-Dioxide, (Pivaloyloxy)methyl Penicillanate S,S-Dioxide, CP 47904, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester 4,4-Dioxide
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoiloximetil (2S,5R)-3,3-dimetil-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]1N2[C@@H](CC2=O)S(=O)(=O)C1(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulbactam Pivoxil
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO7S/c1-13(2,3)12(18)22-7-21-11(17)10-14(4,5)23(19,20)9-6-8(16)15(9)10/h9-10H,6-7H2,1-5H3/t9-,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1039