Learn More
Sulbactam, MedChemExpress
Código de producto. 16408246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408246 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16408246 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0334
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulbactam
Forma física Solid
CAS 68373-14-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11NO5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CP45899
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (428.74 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (85.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S([C@]1([H])C2)(=O)=O)N1C2=O)O
Peso molecular (g/mol) 233.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza 99.87%