Learn More
Sulbactam EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30462128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462128 4 x 25 mg -
30051286 25 mg 25 miligramos
30049435 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462128 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0308.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulbactam EP Impureza F, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
CAS 24158-88-1
Nombres de analitos o componentes (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 Br2 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (6,6-Dibromopenicillanic Acid), Sulbactam Sodium Imp. F (EP), Sulbactam Imp. F (EP), Sulbactam USP Related Compound F, Sulbactam USP RC F, (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S-cis)- (8CI), 6,6-Dibromopenicillanic acid, 6,6-Dibromopenicillanic Acid, Sulbactam Related Compound F, Sulbactam Sodium Impurity F, Sulbactam Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br2NO3S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)15-7/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC1(C)S[C@H]2N([C@H]1C(=O)O)C(=O)C2(Br)Br
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 359.04
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.867 g/mol