Learn More
Sal sódica de sulbactam-d5 (principal), TRC
Código de producto. 30422713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422713 10 mg 10 miligramos
30420887 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69918710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulbactam-d5 Sodium Salt
CAS 1322625-44-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H5D5NNaO5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2 S,5 R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0 ]heptane-2-carboxylic Acid-d5 4,4-Dioxide Sodium Salt, CP 45899-2-d5, Penicillanic Acid-d5 1,1-Dioxide Sodium Salt, Sodium 1,1-Dioxypenicillanate-d5, Sodium Penicillanate-d5 1,1-Dioxide, Sodium Sulbactam-d5, Sulbactam-d5 Sodium, Sulbactam-d5 Sodium Salt, Unasyn IM-d5
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6 H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1/i1D3,3D2;/t5-,6+,8?;
SMILES [H][C@]12 N([C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C([2 H])([2 H])[2 H])S2(=O)=O)C(C1([2 H])[2 H])=O
Peso molecular (g/mol) 260.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0491 g/mol
Porcentaje de pureza >95%
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.