Learn More
Sal sódica de sulbactam-d5 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulbactam-d5 Sodium Salt |
| CAS | 1322625-44-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8H5D5NNaO5S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid-d5 4,4-Dioxide Sodium Salt, CP 45899-2-d5, Penicillanic Acid-d5 1,1-Dioxide Sodium Salt, Sodium 1,1-Dioxypenicillanate-d5, Sodium Penicillanate-d5 1,1-Dioxide, Sodium Sulbactam-d5, Sulbactam-d5 Sodium, Sulbactam-d5 Sodium Salt, Unasyn IM-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1/i1D3,3D2;/t5-,6+,8?; |
| SMILES | [H][C@]12N([C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C([2H])([2H])[2H])S2(=O)=O)C(C1([2H])[2H])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 260.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0491 |
| Mostrar más |