Learn More
Sugammadex sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16488076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488076 100 mg 100 miligramos
16461366 200 mg 200 miligramos
16458338 10 mg 10 miligramos
16414227 50 mg 50 miligramos
16412006 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0079
MedChemExpress Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sugammadex sodium
Forma física Solid
CAS 343306-79-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C72H104Na8O48S8
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Org25969
Información de solubilidad H2O : ≥ 34 mg/mL (15.61 mM)
SMILES O=C(O[Na])CCSC[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@H]([C@H](O)C(O[C@H]3[C@H](CSCCC(O[Na])=O)OC(O[C@H]4[C@H](CSCCC(O[Na])=O)OC5[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@H]2CSCCC(O[Na])=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1OC(O[C@@H](CSCCC(O[Na])=O)[C@H](OC6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC7[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC8[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O5)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O8)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O7)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O6)[C@H]9O)[C@H]9O
Peso molecular (g/mol) 2178.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 2178.01
Porcentaje de pureza 98.0%