Learn More
Sudoxicam, TRC
Código de producto. 30136006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136006 1 g 1 g
30009952 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6889501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34042-85-8
Fórmula molecular C13 H11 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 337.37
Sinónimo 4-Hydroxy-2-methyl-N-2-thiazolyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide;
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-(1,3-tiazol-2-il)-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3nccs3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudoxicam
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(12(18)15-13-14-6-7-21-13)11(17)8-4-2-3-5-9(8)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0191