Learn More
Sudan Red 7B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sudan Red 7B |
| CAS | 6368-72-5 |
| Fórmula molecular | C24 H21 N5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Naphthalenamine','N-ethyl-1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- (ACI), 2-Naphthalenamine','N-ethyl-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- (9CI), C.I. Solvent Red 19 (7CI','8CI), N-Ethyl-1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenamine (ACI), Sudan Red 7B (6CI), (Phenylazo-4-phenylazo)-1-ethylamino-2-naphthalene, C.I. 26050, Ceres Red 7B, Fat Red 7B, Fat red bluish, Hexatype Carmine B, Lacquer Red V 3B, NSC 326202, Oil Violet, Organol Bordeaux B, Solvent Red 19, Special Blue X 2137, Sudan 7B, Sudan Red 460, Sudan Red 462, Typogen Carmine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCNc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-etil-1-[(E)-[4-[(E)-fenildiazenil]fenil]diazenil]naftalen-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 379.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.1797 |