Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán rojo 7B
Código de producto. 10366691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366691 5 g Frasco de vidrio 5 g
10541831 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366691 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 191630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6368-72-5 | C24H21N5 | 379.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6368-72-5
Fórmula molecular C24H21N5
Peso molecular (g/mol) 379.467
Número MDL MFCD00003904
Clave InChI VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
PubChem CID 61396
Nombre IUPAC N-etil-1-[(4-fenildiazenilfenil)diazenil]naftaleno-2-amina
SMILES CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan red 7B
Punto de fusión 130.0°C
Beilstein 16, 379
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.45
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Burdeos
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sudan Red 7B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.