Learn More
Sudan R, TRC
Código de producto. 30423372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423372 1 g 1 g
30421500 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6889301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1229-55-6
Fórmula molecular C17 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 278.31
Sinónimo 2-Naphthalenol, 1-[2-(2-methoxyphenyl)diazenyl]- (ACI), 1-[2-(2-Methoxyphenyl)diazenyl]-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol, 1-[(2-methoxyphenyl)azo]- (9CI), 2-Naphthol, 1-(o-methoxyphenylazo)- (6CI), C.I. Solvent Red 1 (7CI, 8CI), Sudan Red G (6CI), 1-((2-Methoxyphenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol, 1-(o-Anisylazo)-2-naphthol, 1-[(2-Methoxyphenyl)azo]-2-naphthol, Anisole-2-azo-β-naphthol, Brilliant Fat Scarlet R, C Red 2, C.I. 12150, C.I. Food Red 16, Ceres Red G, Ceres Red G 102, Fat Red BG, Fat Red G, Fat Red RS, Fat Soluble Red S, Food Red 16, Lacquer Red V 2G, NSC 11232, NSC 45194, Oil Pink, Oil Red, Oil Red 113, Oil Red OG, Oil Scarlet 389, Oil Soluble Red S, Oil Vermilion, Oil Vermilion LP, Oleal Red G, Organol Vermilion, Orient Oil Red OG, Plastoresin Red FR, Resinol Red G, Sico Fat Red BG New, Silotras Red TG, Solvent Red 1, Somalia Red PG, Sudan R, Sudan Red 290
Nombre IUPAC 1-[(2-metoxifenil)diazenil]naftalen-2-ol
SMILES COc1ccccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Red G
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1055