Learn More
Naranja de Sudán G, pura
Código de producto. 10736822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736822 5 g Frasco de vidrio 5 g
10481582 25 g Frasco de vidrio 25 g
10350494 100 g Frasco de vidrio 100 g
10301394 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10736822 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-85-6
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00002275
Clave InChI PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Sinónimo C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
PubChem CID 5921655
Nombre IUPAC (4Z)-3-hidroxi-4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan orange G
Nombre de nota Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Rojo a naranja
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sudan Orange G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación