Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sudan orange G |
| Nombre de nota | Pure |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.22 |
| Grado | Extra puro |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | De naranja a rojo |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
- Sudan Orange G
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación