Learn More
Sudán naranja G, MP Biomedicals™
Código de producto. 11495111 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11495111 25 g
1 options
Código de producto. 11495111 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215670425
CI 11920, (Naranja disolvente 1; 4-[fenilazo]-resorcinol), Contenido de colorante: Aprox. 95%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Orange G
CAS 2051-85-6
Fórmula molecular C12H10N2O2
Número MDL MFCD00002275
Clave InChI PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (4E)-3-hidroxi-4-(2-fenilhidrazin-1-ilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 214.22
PubChem CID 5921655
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.2
Cantidad 25 g
Forma física Sólido