Learn More
Naranja Sudán G (~85%), TRC
Código de producto. 30410345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30410345 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30410345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS688928250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Orange G
CAS 2051-85-6
Fórmula molecular C12 H10 N2 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Sudan Orange G, 2,4-Dihydroxyazobenzene, 1,3-Benzenediol','4-(2-phenyldiazenyl)- (ACI), 1,3-Benzenediol','4-(phenylazo)- (9CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)-1,3-benzenediol (ACI), C.I. Solvent Orange 1 (7CI','8CI), Sudan G (6CI), 1504 Yellow, 2,4-Dibenzeneazoresorcinol, 2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, Benzeneazoresorcinol, C.I. 11920, C.I. Food Orange 3, Ceres Orange, Ceres Orange G, Ceres orange GN, Cerisol Yellow GR, Fast Oil Orange T, Fast Oil Yellow 2G, Fast Oil Yellow G, Fat Orange A, Fat Orange G, Fat Orange GS, Fat Orange RG, Fat Victoria Yellow D, Grasol Yellow RSF, Hexacol Oil Yellow GG, Lacquer Orange V 3G, NSC 7949, Oil Orange 4G, Oil Orange G, Oil Orange MO, Oil Orange MON, Oil Orange MON Extra, Oil Yellow G Extra, Oil Yellow GG, Oil-sol. Yellow Zh, Orange Au Gras W 2201, Organol Orange 2J, Plastoresin Orange F 3A, Resinol Orange G, Solvent Orange 1, Sudan Orange G, Sudan Yellow AR, Tertrogras Orange SG, Yellow M Soluble in Grease
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
SMILES Oc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-[(E)-fenildiazenil]benceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 214.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0742