Learn More
Sudán IV, Técnico, C.I.26105, Fisher Chemical
Código de producto. 11448862 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448862 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 11448862 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8625/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 181.1°C
Punto de ebullición 260°C
CAS 85-83-6
Fórmula molecular C24H20N4O
Número MDL MFCD00003893
Clave InChI KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Nombre IUPAC 1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)diazenil]fenil]hidraziniliden]naftalen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 380.45
PubChem CID 6797604
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1662g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón-Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SUDAN IV
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.