Learn More
Sudán IV, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456115 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456115 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11456115 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215264825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    115.50€ / 25 g
    Ahorro 17.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan IV
CAS 85-83-6
Fórmula molecular C24H20N4O
Número MDL MFCD00003893
Sinónimo Fat ponceau, Lipid crimson
Clave InChI KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Nombre IUPAC 1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)diazenil]fenil]hidraziniliden]naftalen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 380.45
PubChem CID 6797604
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4
Color Marrón a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo