Learn More
Sudán III, TRC
Código de producto. 30426976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426976 10 g
30414467 25 g
30413232 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68890010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-86-9
Fórmula molecular C22 H16 N4 O
Peso molecular (g/mol) 352.39
Sinónimo 2-Naphthalenol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- (ACI), 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- (9CI), 2-Naphthol, 1-(p-phenylazophenylazo)- (6CI), C.I. Solvent Red 23 (8CI), 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol (Sudan III), 111440 Red, Brasilazina Oil Scarlet, C.I. 26100, Certiqual Oil Red, D and C Red No. 17, D&C Red 17, D&C Red 17 K 7007, DC Red 17, Fast Oil Scarlet III, Fat Red HRR, Fat Red R, Fat Red RS, Fat Scarlet LB, Fat Soluble Red Zh, FD And C Red No. 17, Grasal Brilliant Red G, Grasan Brilliant Red G, Japan Red 225, Japan Red No. 225, NSC 65825, NSC 8995, Oil Red 3G, Oil Red AS, Oil Red DR 126, Oil Red Extra, Oil Scarlet G, Organol Red BS, Organol Scarlet, Red 17, Red No. 225, Red Zh, Silotras Scarlet TB, Solvent Red 23, Somalia Red III, Stearix Scarlet, Sudan 3, Sudan III, Sudan P III, Sudan Red III, Tetrazobenzene-β-naphthol, Toney Red, VisioTag
Nombre IUPAC 1-[(E)-[4-[(E)-fenildiazenil]fenil]diazenil]naftalen-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan III
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1324