Learn More
Sudán III, MP Biomedicals™
Código de producto. 11424411 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11424411 100 g
1 options
Código de producto. 11424411 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215208780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Lipophilic dye used as a biological stain for histological applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan III
CAS 85-86-9
Fórmula molecular C22H16N4O
Sinónimo 1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 23
Color Marrón/Rojo
Cantidad 100 g
Clave InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Forma física Polvo
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Nombre IUPAC 1-[(4-fenildiazenilfenilo)hidrazinilideno]naftaleno-2-ona
Peso molecular (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.4