Especificaciones
| CAS | 85-86-9 |
| Punto de fusión | 199 °C (literatura) |
| Fórmula molecular | C22H16N4O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | sudan iii, c.i. solvent red 23, 2-naphthalenol, 1-4-phenylazo phenyl azo, fhninjwbtrxebc-qszpnpogsa-n, sudaniii, sudan iiisolvent red 23, 2-naphthalenol, 1-2-4-2-phenyldiazenyl phenyl diazenyl, 1-2-4-2-phenyldiazen-1-yl phenyl diazen-1-yl naphthalen-2-ol, 1-e-4-e-phenylazo phenyl azo naphthalen-2-ol, 1-4-phenyldiazenylphenyl hydrazinylidene naphthalen-2-one |
| Información de solubilidad | Insoluble en agua; soluble en cloroformo, ácido acético glacial; Moderadamente soluble en alcohol, éter, acetona, aceites fijos y volátiles, glicerol caliente. Solución roja clara a 1mg/mL en toluencia. |
| Clave InChI | HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-fenildiazenilfenilo)hidrazinilideno]naftaleno-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 352.397 |
| Mostrar más |