Learn More
Sudan III, MedChemExpress
Código de producto. 16452429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452429 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452429 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0931
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan III
CAS 85-86-9
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16N4O
Sinónimo Sudan Red III Tetrazobenzene-β-naphthol 111440 Red
Información de solubilidad DMSO : 2.27 mg/mL (6.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1/N=N/C3=CC=C(/N=N/C4=CC=CC=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 352.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.39
Grado Research
Color Reddish Brown
Cantidad 1 g
Forma física Polvo