Learn More
Sudan III (chromatographic standard), Thermo Scientific™
Código de producto. 11410343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410343 25 g 25 g
11420343 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11461.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-86-9
Fórmula molecular C22H16N4O
Peso molecular (g/mol) 352.397
Número MDL MFCD00003905
Clave InChI HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
Nombre IUPAC 1-[(4-fenildiazenilfenilo)hidrazinilideno]naftaleno-2-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan III (chromatographic standard)
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Índice Merck 14,8884
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.4
Cantidad 25 g