Learn More
Sudán II, CVR
Código de producto. 30426158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30426158 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30426158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6888901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan II
CAS 3118-97-6
Fórmula molecular C18 H16 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Naphthalenol','1-[(2,4-dimethylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Orange 7 (7CI,8CI), Sudan Red (6CI), 1-[2-(2,4-Dimethylphenyl)diazenyl]-2-naphthalenol, AF Red No. 5, Brasilazina Oil Scarlet 6G, Brilliant Oil Scarlet B, C.I. 12140, Calco Oil Scarlet BL, Ceres Orange RR, Cerisol Scarlet G, Ext D and C Red No. 14, FD and C Red No. 32, Fast Oil Orange II, Fat Scarlet 2G, Grasan Orange 3R, Japan Red 5, Japan Red 505, Japan Red No.5, Lacquer Orange VR, NSC 10457, Oil Orange 2R, Oil Orange KB, Oil Orange N Extra, Oil Orange R, Oil Orange X, Oil Orange XO, Oil Red XO, Oil Scarlet, Oil Scarlet 371, Oil Scarlet 6G, Oil Scarlet BL, Oil Scarlet YS, Red 505, Red No. 5, Resin Scarlet 2R, Solvent Orange 7, Somalia Orange 2R, Somalia Orange A 2R, Sudan 2, Sudan II, Sudan Orange RPA, Sudan Orange RRA, Sudan Red II, Sudan orange
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
Nombre IUPAC 1-[(E)-(2,4-dimetilfenil)diazenil]naftalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 276.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1263