Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán II, puro
Código de producto. 10328330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10328330 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10328330
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190150250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan II
Punto de fusión 156.0°C to 158.0°C
CAS 3118-97-6
Fórmula molecular C18H16N2O
Número MDL MFCD00003896
Beilstein 16, 168
Sinónimo C.I. 12140, 1-(2, 4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent orange 7
Clave InChI YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
Nombre IUPAC (1Z)-1-[(2,4-dimetilfenil)hidrazinilideno]naftaleno-2-ona
Peso molecular (g/mol) 276.34
PubChem CID 5809936
Lambda máx at approximately 420 and 493nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.33
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 500 min. (at 493nm, in methanol)
Color Marrón-naranja a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sudan II
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.