Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán II
Código de producto. 11315119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315119 25 g 25 g
11325119 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315119 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17613.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3118-97-6 | C18H16N2O | 276.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3118-97-6
Fórmula molecular C18H16N2O
Peso molecular (g/mol) 276.34
Número MDL MFCD00003896
Clave InChI YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Sinónimo C.I. 12140; Solvent Orange 7
PubChem CID 5809936
Nombre IUPAC (1Z)-1-[2-(2,4-dimetilfenil)hidrazina-1-ilideno]-1,2-dihidronaftalen-2-ona
SMILES CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan II
Punto de fusión 156°C to 160°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.34
Cantidad 25 g