Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán I
Código de producto. 10133240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133240 25 g Frasco de vidrio 25 g
10685382 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133240 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 147060250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 842-07-9 | C16H12N2O | 248.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 842-07-9
Fórmula molecular C16H12N2O
Peso molecular (g/mol) 248.285
Número MDL MFCD00003911
Clave InChI ZONYAPYTDIVJGG-VLGSPTGOSA-N
Sinónimo C.I. 12055, 1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
PubChem CID 5858445
Nombre IUPAC (1Z)-1-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan I
Punto de fusión 131.0°C to 133.0°C
Beilstein 16, IV, 228
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx at approximately 418 and 476nm (in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.28
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 500 min. (at 476nm, in ethanol)
Color Marrón o naranja a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sudan I
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.