Learn More
MedChemExpress Sudan I
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 842-07-9 |
| Peso molecular | 248.28 g/mol |
| Sinónimo | Solvent Yellow 14 |
| Objetivo | HBV |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (201.39 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic) |