Learn More
Sudan Blue II; Oil Blue 35, TRC
Código de producto. 30421111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421111 5 g 5 g
30427544 500 mg 500 miligramos
30412083 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6889135G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17354-14-2
Fórmula molecular C22 H26 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 350.45
Sinónimo 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis(butylamino)- (9CI, ACI), 1,4-Bis(butylamino)-9,10-anthracenedione (ACI), Anthraquinone, 1,4-bis(butylamino)- (7CI, 8CI), 1,4-Bis(butylamino)-9,10-anthraquinone, 1,4-Bis(butylamino)anthraquinone, Aizen SOT Blue 2, Blue 2N, C Ext. Blue 12, C.I. 61554, C.I. Solvent Blue 35, Fat Blue B, Fat Blue B 01, Hytherm Blue B 200, Kayaset Blue N, KP Plast Blue BR, Oil Blue 2N, Oil Blue 35, Oil Blue 5502, Oil Blue B, Oil Soluble Blue 11, Oplas Blue 2N, Oplas Blue IIn, Opurous Blue IIN, Orcosolve Blue B, Orient Oil Blue 2N, Orimax Blue 2N, Sico Fat Blue 50401N, Solvent Blue 35, SOT-Blue 2, Sudan Blue 2, Sudan Blue 670, Sudan Blue II, Sudan Blue II Base, Sumiplast Blue S
Nombre IUPAC 1,4-bis(butilamino)antraceno-9,10-diona
SMILES CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Blue II
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1994