Learn More
Sudan Black, TRC
Código de producto. 30138669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138669 5 g 5 g
30137823 25 g 25 g
17933375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6889105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4197-25-5
Fórmula molecular C29 H24 N6
Peso molecular (g/mol) 456.54
Sinónimo 1H-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)-1-naphthalenyl]diazenyl]- (ACI), 1H-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthalenyl]azo]- (9CI), 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)-1-naphthalenyl]diazenyl]-1H-perimidine (ACI), C.I. Solvent Black 3 (7CI, 8CI), Sudan Black B (6CI), (2,2-Dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene, 2,2-Dimethyl-6-[[4-(phenyldiazenyl)-1-naphthyl]diazenyl]-2,3-dihydro-1H-perimidine, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-phenylazo-1-naphthalenyl)-azo]-1H-perimidine, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthyl]azo]perimidine, 6-(1-Phenylazo-4-naphthylazo)-2,3-dihydro-2,2-dimethylperimidine, Aizen SOT Black 6, C.I. 26150, Ceres Black BN, Chuo Sudan Black 141, Fast Black HBN, Fat Black HB, Fat Black HB 01, Hexatype Black B, Lacquer Black S, Lacquer Black VB, Neptune Black X 60, NSC 11239, Nubian Black BT, Oil Black 141, Oil Black 860, Oil Black BT, Oil Black HBB, Oil Black HZ, Orient Oil Black 860, Orient Oil Black HBB, Polysolve Black 3, Solvent Black 3, SOT-Black 6, Sudan Black, Sudan Black 141, Sudan Black BB, Sudan Black X 60, Sudan Deep Black BB, Sudan Deep Black BN, Typogen Black
Nombre IUPAC (E)-(2,2-dimetil-1,3-dihidroperimidina-6-il)-[4-[(E)-fenildiazenilo]naftaleno-1-il]diazeno
SMILES CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)N=Nc4ccc(N=Nc5ccccc5)c6ccccc46
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Black B
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.2062