Learn More
Negro Sudán, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10491135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10491135 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10491135 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP10910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Negro Sudán se utiliza para teñir cromosomas y lipoproteínas, así como la grasa en las bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Black
Punto de fusión 120°C
CAS 4197-25-5
Coeficiente de extinción 600g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C29H24N6
Índice Merck 15, 9016
Identificación Pass Test
Clave InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dihidroperimidina-6-il)-(4-fenildiazenilnaftaleno-1-il)diazeno
Peso molecular (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Lambda máx 598 to 602nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.54
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de color n.º 26150
Color Marrón
Cantidad 10 g
Forma física Polvo