Learn More
Negro Sudán B, puro, C.I.26150, Fisher Chemical
Código de producto. 10655122 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10655122 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10655122 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8630/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 120°C
CAS 4197-25-5
Fórmula molecular C29H24N6
Número MDL 6919
Clave InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dihidroperimidina-6-il)-(4-fenildiazenilnaftaleno-1-il)diazeno
Peso molecular (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.54g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo