Learn More
Sudán Negro B, MP Biomedicals
Código de producto. 11434411 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11434411 10 g
11444411 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434411 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215208810
CAS 4197-25-5
Fórmula molecular C29H24N6
Peso molecular (g/mol) 456.553
Clave InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Solvent Black 3
PubChem CID 61336
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dihidroperimidina-6-il)-(4-fenildiazenilnaftaleno-1-il)diazeno
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Black B
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.5
Cantidad 10 g