Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sudan Black B |
| CAS | 4197-25-5 |
| Fórmula molecular | C29H24N6 |
| Cantidad | 10 g |
| Clave InChI | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-1,3-dihidroperimidina-6-il)-(4-fenildiazenilnaftaleno-1-il)diazeno |
| Peso molecular (g/mol) | 456.553 |
| PubChem CID | 61336 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.55 |