Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro Sudán B, tinción biológica de gran pureza
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sudan Black B, high purity biological stain |
| Punto de fusión | 120.0°C to 124.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | Negro a Marrón |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.54 |
| Mostrar más |