Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro Sudán B, certificado
Código de producto. 10198180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10198180 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10198180 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419830100
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan Black B, certified
Punto de fusión 120.0°C to 124.0°C
Nombre de nota certified
CAS 4197-25-5
Fórmula molecular C29H24N6
Número MDL MFCD00006919
Sinónimo C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dihidroperimidina-6-il)-(4-fenildiazenilnaftaleno-1-il)diazeno
Peso molecular (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.54
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g