Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán negro B
Descripción
Histochemical stain for chromosomesSudan Black B is used as a biological stain for lipids. It is a basic black dye utilized in staining triglycerides and lipids off some lipoproteins. Further, it is used in the fingerprint enhancement as well as for detecting fats. In addition to this, it is used in the study of hematological disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tinción histoquímica para cromosomas. Se utiliza negro Sudán B como tinción biológica para lípidos. Es un colorante negro básico utilizado en la tinción de triglicéridos y lípidos de algunas lipoproteínas. Además, se utiliza en la mejora de la huella dactilar, así como para la detección de grasas. También se utiliza en el estudio de los trastornos hematológicos.
Solubilidad
Soluble en aceites, grasas, petrolato caliente, parafina, fenol, etanol, acetona, benceno, tolueno e hidrocarburo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sudan Black B |
| Punto de fusión | 118°C to 126°C |
| Beilstein | 723248 |
| Índice Merck | 14,8885 |
| Color | Negro a Marrón |
| Información de solubilidad | Soluble in oils,fats,warm petrolatum,paraffin,phenol,ethanol,acetone,benzene,toluene and hydrocarbon. Insoluble in water. |
| Cantidad | 10 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.55 |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.