Learn More
Sudán 3 D6 (naftil D6), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30321592 10 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321592 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16986107
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Fórmula molecular C22 2H6 H10 N4 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nombre IUPAC 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[4-[(E)-fenildiazenil]fenil]diazenil]naftalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 358.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 358,1701 g/mol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.