Learn More
Buerkle™ Maletín de transporte para tubos de succión
Código de producto. 11802293 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gray
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11802293 Gray cada uno
1 options
Código de producto. 11802293 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53051029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    172.20€ / paquete de 1
    Ahorro 7.80€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Maletín para tubos de succión para el transporte práctico de nuevos tubos de succión y el almacenamiento seguro de los usados Adecuado para 100 tubos de succión, 220 cm de largo.
Maletín para tubos de succión para el transporte práctico de tubos de succión no usados y el almacenamiento seguro de los usados Adecuado para 100 tubos de succión, 220 cm de largo. Pieza accesoria para el muestreador ProfiSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Maletín de transporte
Color Gray
Para utilizar con (equipo) Para tubos de succión rectos
Peso (métrico) 0,8 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.