Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sacarosa, ultrapura, 99 %
Código de producto. 15416299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416299 1 kg 1 Kg
15496289 100 g 100 g
15406299 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15416299 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64270.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.01€
    72.65€ / 1 Kg
    Ahorro 14.36€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sacarosa se utiliza para preparar gradientes de densidad empleados en la separación de células/orgánulos. Además, la sacarosa puede usarse como suplemento en medios de cultivo de plantas, insectos y bacterias. También se puede utilizar en diferentes ensayos enzimáticos. La sacarosa se emplea en biología molecular para la preparación de gradientes de densidad.
Solubilidad
Soluble en agua (1970g/L).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose
Punto de fusión 185°C to 187°C
Color Blanco
Densidad 1.58
Notas de grado de pureza Ultrapure
Olor Odorless
Cantidad 1 kg
Beilstein 90825
Índice Merck 14,8881
Información de solubilidad Soluble in water(1970g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s