Learn More
Sacarosa, ultrapura, sin ARNasa, 1 kg, MP Biomedicals
Código de producto. 11431732 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431732 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11431732 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04821713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    136.50€ / 1 Kg
    Ahorro 21.50€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Polvo de sacarosa ultrapuro, libre de RNasa, adecuado para su uso en gradientes de densidad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose, Ultra Pure, RNase Free
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Número MDL MFCD00006626
Cantidad 1 kg
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo cristalino