Learn More
Estearato de sacarosa - 70% monoestearato, TRC
Código de producto. 30012442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012442 5 g 5 g
30010167 50 g 50 g
30011230 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990385G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25168-73-4
Fórmula molecular C30 H56 O12
Peso molecular (g/mol) 608.76
Sinónimo alpha-D-Glucopyranoside beta-D-fructofuranosyl monooctadecanoate, Sucrose monostearate, Stearic acid monoester with sucrose, NSC 192745, Ryoto S 1670, Ryoto Sugar Ester MO-C 18, Ryoto Sugar Ester S 1670, S 1670, Saccharose monostearate, Stearic acid sucrose ester, Sucrapan S, Sucrose monooctadecanoate, Sucrose monostearic acid ester, Sugar Ester S 1670, Surfhope SE Pharma J-1809
Nombre IUPAC [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-tetrahidrofurano-2-il]octadecanoato de metil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@]1(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Glucopyranoside beta-D-fructofuranosyl monooctadecanoate
Cantidad 5 g