Learn More
Sal de potasio de octasulfato de sacarosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium sucrose octasulfate |
| CAS | 73264-44-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 O35 S8 . 8 K |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | α-D-Glucopyranoside','1,3,4,6-tetra-O-sulfo-β-D-fructofuranosyl','2,3,4,6-tetrakis(hydrogen sulfate)','potassium salt (1:8) (ACI), α-D-Glucopyranoside','1,3,4,6-tetra-O-sulfo-β-D-fructofuranosyl','tetrakis(hydrogen sulfate)','octapotassium salt (9CI), Agent M 01, Sucrosofate potassium, Potassium sucrose octasulfate, Sucrose octasulfate potassium salt, 1,3,4,6-Tetra-O-sulfo-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside tetrakis(hydrogen sulfate) octapotassium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O35S8.8K/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;;;;;;;;/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;;;/m1......../s1 |
| SMILES | [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COS(=O)(=O)[O-])O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | octapotasio;[(2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-disulfonatooxi-2,5-bis(sulfonatooximetil)oxolan-2-il]oxi-3,5-disulfonatooxi-6-(sulfonatooximetil)oxan-4-il] sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 1287.52 |
| Mostrar más |