Learn More
Sal de octatrietilamina de octasulfato de sacarosa (>90%), TRC
Código de producto. 30423766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423766 500 mg -
30414529 2.5 g 2.50 g
30412408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS698992500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869561-07-9
Fórmula molecular C12H22O35S8 . 8(C6H15N)
Peso molecular (g/mol) 1792.3
Sinónimo Sucrosefate Triethylamine Salt, 1,3,4,6-Tetra-O-sulfo-beta-D-fructofuranosyl alpha-D-Glucopyranoside Tetrakis(hydrogen Sulfate) TEA Salt
Nombre IUPAC N,N-dietiletanolamina; [(2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-disulfooxi-2,5-bis(sulfooximetil)oxolano-2-il]oxi-3,5-disulfooxi-6-(sulfooximetil)oxan-4-il] sulfato de hidrógeno
SMILES CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COS(=O)(=O)O)O[C@H](COS(=O)(=O)O)[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@@H]2OS(=O)(=O)O)[C@H](OS(=O)(=O)O)[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose Octasulfate Octatriethylamine Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O35S8.C6H15N/c13-48(14,15)37-1-4-6(43-51(22,23)24)8(45-53(28,29)30)9(46-54(31,32)33)11(40-4)42-12(3-39-50(19,20)21)10(47-55(34,35)36)7(44-52(25,26)27)5(41-12)2-38-49(16,17)18;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);4-6H2,1-3H3/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1082.8912
Porcentaje de pureza >95%