Learn More
Octabenzoato de sacarosa, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447309 100 g 100 g
15457309 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66083.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12738-64-6
Fórmula molecular C19H28O13
Peso molecular (g/mol) 464.42
Número MDL MFCD00047542
Clave InChI GYUJITDJMFVEPZ-CKQFFSBTNA-N
Sinónimo Sucrose benzoate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose octabenzoate
Punto de fusión 93°C to 100°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1175.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo